Learn More
Honeywell™ Bouchons d’oreille (avec cordon) Howard Leight Max
Code produit 12666083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orange/turquoise, SNR : 37 dB
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12666083 Orange/turquoise, SNR : 37 dB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12666083 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 3301130
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchons d’oreille en mousse souple pour un confort supérieur et durable et une bonne performance.
  • La mousse souple offre un confort d’utilisation prolongée et une bonne performance
  • La conception en forme de cloche offre un confort d’oreille maximum sans pour autant ressortir du canal de l’oreille, plus facile à insérer
  • L’extérieur lisse et antisalissure empêche la saleté ou d’autres substances de s’accumuler sur la peau ou d’entrer dans le canal de l’oreille
  • Performances de blocage du bruit supérieures dans un bouchon d’oreille à usage unique
  • La forme profilée améliorée est plus facile à insérer et ne ressort pas du canal de l’oreille, tandis que sa mousse plus douce offre un confort supérieur de longue durée - offrant une bonne performance sur laquelle vos travailleurs peuvent compter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Certifications / conformité (Europe) EPI catégorie PPE : 2, AQ : ISO 9001/2000, Certificat EC : 1219, Attestation CE : 040366
Couleur du cordon Turquoise
Taux de réduction sonore (NRR) Rapport signal sur bruit : 37 dB
Plug Shape Cloche
Jetable Usage unique
Matériau Polyuréthane