Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire bleu clair unisexe Howie-Style avec manchettes tricotées
Code produit 12851358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
Longueur (métrique):
100 cm
Taille (métrique) de la poitrine:
101,6 à 104,14 cm
106,68 à 111,76 cm
116,84 à 121,92 cm
127 à 132,08 cm
91,44 à 96,52 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Longueur (métrique) Taille (métrique) de la poitrine Conditionnement
12851358 Grand 100 cm 106,68 à 111,76 cm 1 pièce
12831358 2XL 100 cm 127 à 132,08 cm 1 pièce
12871358 Standard 100 cm 91,44 à 96,52 cm 1 pièce
12861358 Moyen 100 cm 101,6 à 104,14 cm 1 pièce
12881358 Très grand 100 cm 116,84 à 121,92 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12851358 Fournisseur Logistik™ Code fournisseur 441YHT3BS108C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.52€
    53.71€ / 1 pièces
    Économisez 135.81€
    71% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polyester / coton résistant. Les blouses de laboratoire bleu clair unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ possèdent des manchettes en maille.
En polyester / coton résistant. Logistik Unicorp™ Les tubulures de laboratoire unisexes bleu décider de Columbia sont munies de brassard zippés.
  • Avec manchettes maillées
  • Disponible en quatre couleurs
  • Deux poches basses
  • Fermeture à l’avant par goujons de style Wrapover
  • Pas de marquage CE
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire polyvalente
Dimensions Grand
Sexe Unisexe
Matériau Coton, Polyester
Couleur Bleu clair
Type de manchette Tricoté
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Modèle Howie
Nbre de poches 2
Type de collier Rond
Taille (métrique) de la poitrine 106,68 à 111,76 cm
Comprend Avec deux poches basses et un col croisé fermé par bouton pression non apparent
Longueur (métrique) 100 cm
Structure Polyester, coton