Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire bleu clair unisexe Howie-Style avec manchettes tricotées
Beskrivelse
En polyester / coton résistant. Logistik Unicorp™ Les tubulures de laboratoire unisexes bleu décider de Columbia sont munies de brassard zippés.
- Avec manchettes maillées
- Disponible en quatre couleurs
- Deux poches basses
- Fermeture à l’avant par goujons de style Wrapover
- Pas de marquage CE
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Blouse de laboratoire à usage général |
| Dimensions | Moyen |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Coton, Polyester |
| Couleur | Bleu clair |
| Type de manchette | Tricoté |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Howie |
| Nbre de poches | 2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?