Learn More
Logistik™ Blouse de laboratoire blanche unisexe Howie-Style avec manchettes tricotées
Description
- Blouse de laboratoire de haute qualité de style Howie avec manchettes maillées
- Avec deux poches inférieures et un style croisé
- Devant à boutons-pression
- Polyester/coton
- Pas de marquage CE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire polyvalente |
| Dimensions | 3XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Coton, Polyester |
| Couleur | Blanc |
| Type de manchette | Tricoté |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Howie |
| Nbre de poches | 2 |
| Afficher plus |