Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire blanches unisexe de type Howie avec manchettes en maille
Code produit 12861388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grand
Très grand
Longueur (métrique):
88 cm
100 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Longueur (métrique) Conditionnement
12861388 Très grand 100 cm 1 pièce
12841388 Moyenne 100 cm 1 pièce
12821388 XS 88 cm 1 pièce
12851388 S 100 cm 1 pièce
12348647 Grand 100 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12861388 Fournisseur Logistik™ Code fournisseur 441YHV6WH116C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    53.71€ / 1 pièces
    Économisez 150.29€
    73% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comprend deux poches basses. Les blouses de laboratoire blanches unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ avec manchettes en maille sont équipées d’un col croisé avec fermeture à l’avant par boutons pression pour une protection frontale supplémentai
  • Blouse de laboratoire de style Howie
  • Manchettes maillées
  • Blanc
  • Deux poches basses
  • Fermeture à l’avant par goujons de style Wrapover
  • Polyester/coton
  • Pas de marquage CE
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire polyvalente
Dimensions Très grand
Sexe Unisexe
Matériau Coton, Polyester
Couleur Blanc
Type de manchette Tricoté
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Modèle Howie
Nbre de poches 2
Type de collier Rond
Taille (métrique) de la poitrine 116,84 à 121,92 cm
Comprend Avec deux poches basses et un col croisé fermé par bouton pression non apparent
Longueur (métrique) 100 cm
Structure Polyester, coton