Learn More
Cole-Parmer™ Plaque chauffante numérique grande capacité série HP-200
Code produit 17742529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 13,5 cm
Matériau de la plaque supérieure:
Alliage d’aluminium
céramique
Dimensions:
30 x 30 cm
30 x 50 cm
max. (métrique):
0°C à 300°C
0°C à 375°C
50 °C à 450 °C
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Matériau de la plaque supérieure Dimensions max. (métrique) Conditionnement
17742529 37,5 x 31 x 10,5 cm céramique 30 x 30 cm 50 °C à 450 °C 1 pièce
17752529 37,5 x 51 x 12,5 cm céramique 30 x 50 cm 0°C à 375°C 1 pièce
17792529 37,5 x 31 x 12,5 cm Alliage d’aluminium 30 x 30 cm 0°C à 300°C 1 pièce
17702539 37,5 x 51 x 13,5 cm Alliage d’aluminium 30 x 50 cm 0°C à 300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17742529 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0480766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00€
    1004.16€ / 1 pièces
    Économisez 285.84€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plaques chauffantes grande capacité avec commande numérique par microprocesseur pour des performances élevées.
  • Réglage numérique précis et contrôle de la température de la plaque
  • Un témoin clignotant signale que la plaque supérieure est chaude, pour plus de sécurité
  • Boutons-poussoirs et réglage de cadran pour des changements rapides de température et un contrôle simple
  • Le contrôle par microprocesseur permet une surveillance précise de la température de la plaque
  • Le boîtier a une forme stable qui permet d’éviter les éclaboussures pour l’utilisateur
  • Le témoin d’avertissement de température élevée “Hot” clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
  • Un circuit de sécurité indépendant protège contre la surchauffe et les composants électroniques internes sont protégés contre la corrosion
  • Peut accueillir plusieurs récipients, un grand contenant, voire des lames de microscope
Spécification
Matériau de la plaque supérieure céramique
Dimensions 30 x 30 cm
max. (métrique) 50 °C à 450 °C
Type de bouchon Royaume-Uni, UE
Nbre de positions 1
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante
Certifications/Conformité CE, UKCA
Garantie 3 ans
Affichage Numérique
Dimensions (L x l x H) 37,5 x 31 x 10,5 cm