Learn More
Cole-Parmer™ Plaque chauffante numérique grande capacité série HP-200
Description
- Réglage numérique précis et contrôle de la température de la plaque
- Un témoin clignotant signale que la plaque supérieure est chaude, pour plus de sécurité
- Boutons-poussoirs et réglage de cadran pour des changements rapides de température et un contrôle simple
- Le contrôle par microprocesseur permet une surveillance précise de la température de la plaque
- Le boîtier a une forme stable qui permet d’éviter les éclaboussures pour l’utilisateur
- Le témoin d’avertissement de température élevée “Hot” clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
- Un circuit de sécurité indépendant protège contre la surchauffe et les composants électroniques internes sont protégés contre la corrosion
- Peut accueillir plusieurs récipients, un grand contenant, voire des lames de microscope
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Dimensions | 30 x 30 cm |
| max. (métrique) | 0°C à 300°C |
| Type de bouchon | UE, Royaume-Uni |
| Nbre de positions | 1 |
| Forme | Carré |
| Tension | 230 V |
| Type | Plaque chauffante |
| Certifications/Conformité | CE, UKCA |
| Warranty | 3 ans |
| Afficher plus |