Learn More
Cole-Parmer™ Plaque chauffante infrarouge grande capacité série HP-200
Code produit 17712539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
37,5 x 31 x 12 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17712539 37,5 x 31 x 12 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17712539 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0480784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.77€
    1251.61€ / 1 pièces
    Économisez 244.16€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette plaque chauffante infrarouge permet de faire bouillir l'eau 30 % plus rapidement qu'une plaque chauffante classique.
  • Le chauffage infrarouge efficace permet d’économiser du temps et de l’énergie
  • Un témoin clignotant signale que la plaque supérieure est chaude
  • Doté d'un élément chauffant infrarouge performant de 900 W, il permet de faire bouillir 1 L d'eau plus de 30 % plus rapidement qu'une plaque chauffante en céramique classique de 1200 W.
  • Plateau supérieur en céramique résistant aux produits chimiques de 14 cm (5,5 in). Zone de chauffe de diamètre variable qui reste froide sur les bords pour éviter les brûlures accidentelles
  • Le voyant « Chaud » clignote lorsque la température de la plaque dépasse 50 °C et fonctionne même lorsque la plaque chauffante est éteinte.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure céramique
Dimensions 30 x 30 cm
max. (métrique) 0°C à 450°C
Type de bouchon UE/États-Unis
Nbre de positions 1
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante
Certifications/Conformité CE, UKCA
Garantie 3 ans
Affichage Analogique
Dimensions (L x l x H) 37,5 x 31 x 12 cm