Learn More
Cole-Parmer™ Plaque chauffante numérique haut de gamme série HP-400
Code produit 16381786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du corps:
Métal à revêtement en poudre bleu
Métal à revêtement en poudre ultraviolet
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du corps unitSize
16381786 Métal à revêtement en poudre bleu 1 pièce
16351796 Métal à revêtement en poudre ultraviolet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16381786 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0480649
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La plaque chauffante numérique haut de gamme de la série HP-400 assure un chauffage précis grâce à un algorithme de contrôle avancé.
  • L'écran TFT couleur affiche simultanément la température de consigne et la température réelle.
  • La sonde de température Pt100 assure le contrôle de la température de l'échantillon.
  • Créez facilement des programmes à une ou plusieurs étapes pour gagner du temps.
  • Le voyant d'avertissement de surface chaude clignote lorsque la température de la plaque dépasse 50 °C.
  • Le panneau avant durable résiste aux éclaboussures et aux produits chimiques.
  • BioCote™ Une protection antimicrobienne intégrée garantit un produit plus propre et plus hygiénique.
  • Idéal pour une utilisation quotidienne par les professionnels et les étudiants scientifiques, le Cole-Parmer Les plaques chauffantes numériques permettent un réglage précis de la température grâce à l'affichage LED.
  • Un voyant d'avertissement de surchauffe vous protège des brûlures accidentelles ; il clignote lorsque la température de surface °dépasse 50 °C et reste allumé même si l'appareil est éteint ou débranché.
  • La conception simple du corps permet de dévier facilement les éclaboussures loin de l'utilisateur.
  • Le panneau de commande avant résiste aux éclaboussures et le verre est trempé chimiquement pour une résistance accrue.
  • De plus, les unités comportent BioCote™ Protection antimicrobienne réduisant jusqu'à 99,99 % la présence de microbes responsables des odeurs et des taches, tels que les bactéries, les moisissures et les champignons, sur la surface du produit.
  • Les modèles d'interface haut de gamme offrent un écran couleur de 4 in. Écran TFT affichant simultanément les paramètres cibles et la température réelle de la surface de la plaque.
  • Un algorithme de contrôle avancé mesure automatiquement la vitesse d'élévation de la température afin d'évaluer la capacité et la nature des échantillons, puis optimise la vitesse de chauffage.
  • Une alarme sonore retentit lorsque la température réglée est atteinte.
  • Il est possible de créer, d'ajouter et d'enregistrer des profils de température individuels dans l'appareil, ce qui permet une mise en place rapide de procédures expérimentales complexes.
  • La connectivité intégrée permet de mettre à jour l'appareil sur le terrain lorsque de nouvelles versions du micrologiciel sont disponibles.
  • Pour un contrôle précis de la température de l'échantillon à une précision de ± °1 C, branchez la sonde de température revêtue de PTFE (incluse) à l'arrière de l'appareil.
Spécification
Matériau du corps Métal à revêtement en poudre bleu
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Type de contrôleur Numérique
Dimensions 6 x 6 po
max. (métrique) Température ambiante à 325°C
Profondeur (impériale) 11,75 in
Profondeur (métrique) 30 cm
Hauteur (impériale) 3 in
Longueur (impériale) 11,813 in
Largeur (impériale) 7 po
Hauteur (métrique) 9,3 cm
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (métrique) 18 cm
Puissance 700 w
Alimentation électrique 230 VCA, 50 / 60 Hz
Comprend Cordon d’alimentation avec fiche, sonde de température revêtue de PTFE
Nbre de positions 1
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante
Couleur Bleu