Learn More
Agilent Technologies HP-50 30m, 0.53mm, 1.0um
Marque:  Agilent Technologies 19095L-023
Encompass_Preferred
HP-50 30m, 0.53mm, 1.0um
Code produit. 10010573
  • 1149.80€ / 1 pièces
Expédition estimée: 30-09-2026