Learn More
HP Rotaflo™, pièces de rechange pour robinet d’arrêt : clés de rechange
Code produit 12018743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
3 mm
6 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Conditionnement
12018743 6 mm 2 pièces
10719555 3 mm 2 pièces
12028743 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12018743 Fournisseur Quickfit Code fournisseur HP6K
Expédition estimée: 11-01-2027
Clés de rechange pour robinet d’arrêt
Disponible en tailles d’alésage de 3 et 6 mm
Spécification
Type Clé de rechange
Alésage de bouchon 6 mm
À utiliser avec (équipement) Robinet d’arrêt HP Rotaflo™