Learn More
HP Rotaflo™, pièces de rechange pour robinet d’arrêt : clés de rechange
Code produit 12028743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
3 mm
6 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Conditionnement
12028743 10 mm 1 pièce
10719555 3 mm 2 pièces
12018743 6 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12028743 Fournisseur Quickfit Code fournisseur HP10K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    74.47€ / 1 pièces
    Économisez 28.53€
    27% de réduction
En stock
Clés de rechange pour robinet d’arrêt
  • Clés de rechange pour robinet d’arrêt
Spécification
Type Clé pour robinet d’arrêt
Alésage de bouchon 10 mm
À utiliser avec (équipement) Robinet d’arrêt HP Rotaflo™