Learn More
hPGDS-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16478067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478067 5 mg
16421547 50 mg
16405358 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16478067 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12791
MedChemExpress hPGDS-IN-1 is a hPGDS inhibitor ,with IC50 of 12 nM in the Fluorescence Polarization Assay or the EIA assay.
hPGDS-IN-1 is a hPGDS inhibitor ,with IC50 of 12 nM in the Fluorescence Polarization Assay or the EIA assay.
Spécification
Nom chimique ou matériau hPGDS-IN-1
CAS 1234708-04-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H20N6O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (72.04 mM)
SMILES OC(C)(C)C1=NC(C2=CC(CNC(C(C=N3)=CN=C3C4=CC=CC=N4)=O)=CC=C2)=NO1
Poids moléculaire (g/mol) 416.43
Poids de la formule 416.43
Pourcentage de pureté 99.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation