Learn More
Justrite™ Raccords de collecteurs en polyéthylène HPLC pour boîtes à déchets à déconnexion rapide
Code produit 12840743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) externe:
0,125 in
0,625 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) externe Conditionnement
12840743 0,125 in 1 pièce
12830743 0,625 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12840743 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 28189
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec des collecteurs pour boîtes à déchets HPLC à déconnexion rapide Centura Justrite™
Spécification
Certifications/Conformité US OSHA, Code NFPA 30
Diamètre (métrique) externe 0,3 cm
Diamètre (impériale) externe 0,125 in
Comprend 6 connecteurs
À utiliser avec (équipement) Collecteur HPLC en poly, 0,125 po de dia. ex., 0,062 po de dia. in.
Conditionnement À l’unité
Matériau Résine
Type de produit Boîte d’élimination à déconnexion rapide