Learn More
SCAT™ Kits de démarrage HPLC II, Green Line
Artikelnummer. 31454234 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Matériau:
PEEK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Matériau
31454234 PEEK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31454234 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 499201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    319.00€ / 1 kits
    Économisez 91.00€
    22% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
Expédition estimée: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les bouchons de sécurité Green Line témoignent d'une décision consciente de ne pas utiliser de PFAS, sans compromis sur la qualité et la sécurité.
  • Sans PFAS – une solution d’avenir et durable : La Green Line se passe complètement de PFAS et utilise PEEK comme un plastique haute performance sans fluor qui garantit la durabilité et la pérennité.
  • Sécurité réglementaire totale : Les produits Green Line éliminent les risques liés aux interdictions à venir des PFAS et répondent aux exigences environnementales et ESG les plus strictes.
  • Qualité technique sans compromis : Les bouchons de sécurité sont compatibles à 1:1 avec les systèmes existants, résistants aux produits chimiques, autoclavables et absolument étanches, conformément aux normes en vigueur. SCAT standard.
  • Visiblement durable : Grâce à leur couleur verte, ces produits rendent la durabilité visible et témoignent de l'engagement du laboratoire en faveur d'un avenir sans PFAS.
  • Le développement visionnaire de Green Line sécurise les processus de laboratoire contre les risques réglementaires à long terme et soutient les stratégies d'entreprise durables.
  • Diversité des produits et rentabilité : Cette série propose un large éventail de variantes, de kits de démarrage et d'accessoires pour des solutions HPLC flexibles, économiques et prêtes à l'emploi.
  • En résumé, SCAT Green Line propose des solutions de laboratoire sans PFAS, conformes aux réglementations, techniquement performantes et visiblement durables, sans compromis sur la qualité, l'étanchéité ou la compatibilité. Alors que les bouchons classiques sont à base de PTFE, un représentant des produits chimiques dits « perpétuels », la gamme Green Line utilise… PEEK , un plastique haute performance totalement exempt de fluor, doté d'excellentes propriétés chimiques et thermiques.
Spezifikation
À utiliser avec (application) Analyses sans PFAS
À utiliser avec (équipement) GreenLine Portefeuille
Type Kit de bouchons de sécurité
Matériau PEEK
Comprend 4 x Bouchon de sécurité II, GL 45, PEEK 4 valves d'air, 4 indicateurs de changement, 8 raccords PE de 1,6 mm de diamètre extérieur, 8 raccords PE de 2,3 mm de diamètre extérieur, 8 raccords PE de 3,2 mm de diamètre extérieur, 4 bouchons PE, 4 zones d'étiquetage
Quantité 4 bouchons
Couleur Vert
Diamètre du filetage GL45
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.