Learn More
SCAT Kits de démarrage HPLC - Alimentation, V2.0
Code produit 16473819 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de déchets de solvants
Kit de démarrage HPLC 1
Kit de démarrage HPLC 2
Kit de démarrage HPLC 3
Conditionnement:
1 kit
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16473819 Kit de démarrage HPLC 2 4 pièces
16463819 Kit de démarrage HPLC 1 1 kit
16687493 Kit de démarrage HPLC 3 1 kit
18656488 Kit de déchets de solvants 1 kit
18696458 Kit de déchets de solvants 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16473819 Fournisseur SCAT Code fournisseur 399201
Expédition estimée: 11-12-2026
Les capsules de sécurité SCAT sont la norme pour distribuer en toute sécurité vos solvants HPLC. Ils bloquent les vapeurs nocives et protègent votre système HPLC contre la contamination. Kit de démarrage HPLC équipé de capsules SafetyCaps, de bouchons d’o
  • Qualité de la marque originale du fabricant de produits haut de gamme SCAT
  • Équipement initial pouvant être utilisé avec tous les systèmes HPLC courants
  • Kit de démarrage comprenant des SafetyCaps SCAT, des bouchons aveugles, des raccords et des soupapes d'air pour l'alimentation des systèmes HPLC
  • Tous les composants de l'ensemble peuvent être commandés séparément
kit de démarrage, système hplc, bouchons SafetyCaps, bouchons d’obturation, raccords, soupape à air
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tout système HPLC
Comprend 4 bouchons SafetyCaps II (307909), 4 bouchons d’obturation, 8 raccords 1,6/2,3/3,2 mm, 4 soupapes à air (317010)
Diamètre du filetage GL45
À utiliser avec (application) Alimentation des systèmes HPLC
Type de produit Kit de démarrage HPLC 2