Description
- Qualité de la marque originale du fabricant de produits haut de gamme SCAT
- Équipement initial pouvant être utilisé avec tous les systèmes HPLC courants
- Kit de démarrage comprenant des SafetyCaps SCAT, des bouchons aveugles, des raccords et des soupapes d'air pour l'alimentation des systèmes HPLC
- Tous les composants de l'ensemble peuvent être commandés séparément
kit de démarrage, système hplc, bouchons SafetyCaps, bouchons d’obturation, raccords, soupape à air
Spécification
Spécification
| Comprend | Kit de démarrage 4 pour HPLC : 4 bouchons de sécurité IV, GL45, 4 soupapes à air, 4 indicateurs de remplacement, 16 raccords en PFA de 1,6 mm de dia. ext., verts, 16 raccords en PFA de 2,3 mm de dia. ext., violets, 16 raccords en PFA de 3,2 mm de dia. ext |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre du filetage | GL45 |
| Quantité | 4 Pk. |
| Type de produit | Kit de déchets de solvants |