Learn More
SCAT Kits de fournitures pour HPLC, V2.0
Code produit 17927260 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
1 L
Couleur:
Marron
Transparent
Matériau:
Verre (Jeunesse)
Verre (carré)
Verre (rond)
Canaux de solvant:
1
2
3
Conditionnement:
1 kit
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Matériau Canaux de solvant Conditionnement
17927260 100 mL Marron Verre (rond) 2 1 kit
16413799 1 L Marron Verre (rond) 1 1 kit
16433789 1 L Transparent Verre (rond) 1 1 kit
16443789 1 L Transparent Verre (carré) 1 1 kit
16423799 1 L Marron Verre (rond) 2 1 kit
16453789 1 L Transparent Verre (rond) 2 1 kit
16473789 1 L Transparent Verre (carré) 2 1 kit
16433799 1 L Marron Verre (rond) 3 1 kit
16463789 1 L Transparent Verre (rond) 3 1 kit
16483789 1 L Transparent Verre (carré) 3 1 kit
16453799 1 L Transparent Verre (Jeunesse) 3 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17927260 Fournisseur SCAT Code fournisseur 307327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    120.78€ / 1 kits
    Économisez 21.22€
    14% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les kits d’alimentation HPLC, V2.0 du fabricant SCAT sont des combinaisons d’équipements pour une alimentation sans contamination des systèmes HPLC avec des solvants. Les kits se composent d’un flacon de laboratoire avec filetage GL 45, d’un bouchon SafetyCap SCAT ainsi que de capillaires, de filtres d’aspiration et de soupapes à air.
  • Système personnalisé avec composants d’ensemble de haute qualité
  • Capsules de sécuurité du fabricant haut de gamme SCAT
  • Flacons de laboratoire
  • Prix attractif par rapport à un achat unique
  • Prêt à l’emploi, aucun autre composant n’est nécessaire
SCAT offre un système complet pour l’approvisionnement et l’élimination en toute sécurité des solvants dans l’analyse. Tous les produits sont compatibles entre les générations et parfaitement adaptés les uns aux autres.
Spécification
À utiliser avec (application) Approvisionnement en solvant pour votre HPLC
À utiliser avec (équipement) Tout système HPLC
Type Système complet de prélèvement de solvants
Canaux de solvant 2
Matériau Verre (rond)
Comprend 1 bouchon SafetyCap II GL28, 1 flacon de laboratoire cylindrique et en verre marron de 100 ml + 2 capillaires de 1,5 m de 3,2 mm (dia. ext.), 2 filtres d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010)
Couleur Marron
Diamètre du filetage GL28
Capacité (métrique) 100 mL