Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Instruments de chromatographie en phase liquide
- Composants et accessoires individuels pour HPLC
- Composants de gestion des solvants pour HPLC
- SCAT™ Lots pour élimination des déchets HPLC, V2.0
SCAT™ Lots pour élimination des déchets HPLC, V2.0
Code produit 16403799 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
5 l
10 L
10 l
12 l
20 l
30 l
Matériau:
HDPE
PEAD UN-X
PEHD UN-X
PEHD-EC
Polypropylène
Diamètre du filetage:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Nbre de ports:
3 (2 capilares, 1 tubo)
3 (2 capillaires, 1 tube)
5 (4 capilares, 1 tubo)
6 (3 capilares, 3 tubos)
6 (3 capillaires, 3 tubes)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
21 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Matériau | Diamètre du filetage | Nbre de ports | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 16403799 | 10 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 capillaires, 1 tube) | 1 kit |
| 16493789 | 5 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 capillaires, 1 tube) | 1 kit |
| 17165501 | 5 L | Polypropylène | S 50 | 3 (2 capillaires, 1 tube) | 1 pièce |
| 17385343 | 5 L | PEHD UN-X | S60/61 | 6 (3 capillaires, 3 tubes) | 1 kit |
| 17818733 | 12 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 pièce |
| 17835704 | 10 l | HDPE | S90 | 5 (4 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17819273 | 10 l | HDPE | GL45 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17845714 | 5 l | HDPE | S55 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17825704 | 5 l | PEAD UN-X | S55 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17895714 | 5 l | PEAD UN-X | S51 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17885714 | 20 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17875714 | 5 l | PEAD UN-X | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17855714 | 20 l | HDPE | S70/71 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17865714 | 5 l | PEHD-EC | S50 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17825724 | 10 l | PEHD-EC | S50 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17875704 | 10 l | PEHD-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17845704 | 10 l | PEHD-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17855704 | 20 l | PEHD-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17805724 | 30 l | PEHD-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17815724 | 10 l | PEHD-EC | S90 | 5 (4 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 18606478 | 5 l | PEAD UN-X | S60/61 | 6 (3 capilares, 3 tubos) | 1 kit |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
16403799
Fournisseur
SCAT™
Code fournisseur
307310
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 14-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tous les kits sont composés d’un jerrycan et d’un bouchon SafetyCap SCAT d’origine avec filtre d’échappement ainsi que des raccords, des bouchons d’obturation et un connecteur de tube.
- Système personnalisé avec des composants d’ensemble de haute qualité
- Bouchons de sécurité du fabricant haut de gamme SCAT
- Jerrycans de sécurité en PEHD ou PP
- Prix attractif par rapport à un achat unique
- Prêt à l’emploi, aucun autre composant nécessaire
SCAT offre un système complet pour l’approvisionnement et l’élimination en toute sécurité des solvants dans l’analyse. Tous les produits sont compatibles entre les générations et parfaitement adaptés les uns aux autres.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes HPLC |
| Type | Système complet de prélèvement de solvants |
| Canaux de solvant | 3 |
| Matériau | HDPE |
| Comprend | Bouchon de sécurité des déchets, 2 x 2,3/3,2 mm (dia. ext.), 1 x 6,4 à 9 mm (dia. int.), jerrycan en HDPE, filtre d’échappement de l’air M avec pare-éclaboussures et indicateur de remplacement |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre du filetage | GL 45 |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Nbre de ports | 3 (2 capillaires, 1 tube) |