Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Instruments de chromatographie en phase liquide
- Composants et accessoires individuels pour HPLC
- Composants de gestion des solvants pour HPLC
- SCAT™ Lots pour élimination des déchets HPLC, V2.0
SCAT™ Lots pour élimination des déchets HPLC, V2.0
Code produit 17818733 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
5 l
10 L
10 l
12 l
20 l
30 l
Matériau:
HDPE
PEAD UN-X
PEHD UN-X
PEHD-EC
Polypropylène
Diamètre du filetage:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Nbre de ports:
3 (2 capilares, 1 tubo)
3 (2 capillaires, 1 tube)
5 (4 capilares, 1 tubo)
6 (3 capilares, 3 tubos)
6 (3 capillaires, 3 tubes)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
21 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Matériau | Diamètre du filetage | Nbre de ports | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 17818733 | 12 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 pièce |
| 16493789 | 5 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 capillaires, 1 tube) | 1 kit |
| 16403799 | 10 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 capillaires, 1 tube) | 1 kit |
| 17165501 | 5 L | Polypropylène | S 50 | 3 (2 capillaires, 1 tube) | 1 pièce |
| 17385343 | 5 L | PEHD UN-X | S60/61 | 6 (3 capillaires, 3 tubes) | 1 kit |
| 17835704 | 10 l | HDPE | S90 | 5 (4 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17819273 | 10 l | HDPE | GL45 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17845714 | 5 l | HDPE | S55 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17825704 | 5 l | PEAD UN-X | S55 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17895714 | 5 l | PEAD UN-X | S51 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17885714 | 20 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17875714 | 5 l | PEAD UN-X | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17855714 | 20 l | HDPE | S70/71 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17865714 | 5 l | PEHD-EC | S50 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17825724 | 10 l | PEHD-EC | S50 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17875704 | 10 l | PEHD-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17845704 | 10 l | PEHD-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17855704 | 20 l | PEHD-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17805724 | 30 l | PEHD-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17815724 | 10 l | PEHD-EC | S90 | 5 (4 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 18606478 | 5 l | PEAD UN-X | S60/61 | 6 (3 capilares, 3 tubos) | 1 kit |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17818733
Fournisseur
SCAT™
Code fournisseur
307355
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
201.00€
171.54€ / 1 pièces
Économisez 29.46€
14% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SCAT™ propose un système complet pour l’approvisionnement et l’élimination sûrs des solvants dans l’analytique. Tous les produits sont compatibles entre générations et parfaitement adaptés entre eux.
- Système personnalisé avec composants d’ensemble de haute qualité
- Jerrycans de sécurité en PEHD ou polypropylène
- Prix attractif par rapport à un achat unique
- Prêt à l’emploi, aucun autre composant nécessaire
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes HPLC |
| Type | Système complet de prélèvement de solvants |
| Canaux de solvant | 3 |
| Matériau | HDPE |
| Comprend | Bouchon de sécurité pour déchets, 2 raccords en PFA de 2,3 mm (dia. ext.), 2 raccords en PFA de 3,2 mm (dia. ext.), connecteur de tube (diam. int. de 5 à 11,5 mm), raccordement GL14 pour filtre d’échappement, jerrycan de 12 L (S60/61), filtre d’échappemen |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre du filetage | S60/61 |
| Capacité (métrique) | 12 l |
| Nbre de ports | 3 (2 capilares, 1 tubo) |