Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Instruments de chromatographie en phase liquide
- Composants et accessoires individuels pour HPLC
- Composants de gestion des solvants pour HPLC
- SCAT™ Lots pour élimination des déchets HPLC, V2.0
SCAT™ Lots pour élimination des déchets HPLC, V2.0
Code produit 18606478 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
5 l
10 L
10 l
12 l
20 l
30 l
Matériau:
HDPE
PEAD UN-X
PEHD UN-X
PEHD-EC
Polypropylène
Diamètre du filetage:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Nbre de ports:
3 (2 capilares, 1 tubo)
3 (2 capillaires, 1 tube)
5 (4 capilares, 1 tubo)
6 (3 capilares, 3 tubos)
6 (3 capillaires, 3 tubes)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
21 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Matériau | Diamètre du filetage | Nbre de ports | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 18606478 | 5 l | PEAD UN-X | S60/61 | 6 (3 capilares, 3 tubos) | 1 kit |
| 16493789 | 5 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 capillaires, 1 tube) | 1 kit |
| 16403799 | 10 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 capillaires, 1 tube) | 1 kit |
| 17165501 | 5 L | Polypropylène | S 50 | 3 (2 capillaires, 1 tube) | 1 pièce |
| 17385343 | 5 L | PEHD UN-X | S60/61 | 6 (3 capillaires, 3 tubes) | 1 kit |
| 17818733 | 12 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 pièce |
| 17835704 | 10 l | HDPE | S90 | 5 (4 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17819273 | 10 l | HDPE | GL45 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17845714 | 5 l | HDPE | S55 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17825704 | 5 l | PEAD UN-X | S55 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17895714 | 5 l | PEAD UN-X | S51 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17885714 | 20 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17875714 | 5 l | PEAD UN-X | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17855714 | 20 l | HDPE | S70/71 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17865714 | 5 l | PEHD-EC | S50 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17825724 | 10 l | PEHD-EC | S50 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17875704 | 10 l | PEHD-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17845704 | 10 l | PEHD-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17855704 | 20 l | PEHD-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17805724 | 30 l | PEHD-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
| 17815724 | 10 l | PEHD-EC | S90 | 5 (4 capilares, 1 tubo) | 1 kit |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No.
18606478
Lieferant
SCAT™
Lieferanten-Nr.
307380
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
273.60€
191.84€ / 1 kits
Économisez 81.76€
29% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SCAT™ propose un système complet pour l’approvisionnement et l’élimination sûrs des solvants dans l’analytique. Tous les produits sont compatibles entre générations et parfaitement adaptés entre eux.
- Système personnalisé avec composants d’ensemble de haute qualité
- Jerrycans de sécurité en PEHD ou polypropylène
- Prix attractif par rapport à un achat unique
- Prêt à l’emploi, aucun autre composant nécessaire
Spezifikation
Spezifikation
| À utiliser avec (application) | Mise au rebut des solvants |
| Description | Lot 20 |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes HPLC |
| Type | Système complet de prélèvement de solvants |
| Canaux de solvant | 4 |
| Matériau | PEAD UN-X |
| Comprend | 1 bouchon de sécurité des déchets S60/61, 3 raccords en PFA de 2,3 mm (dia. ext.), 3 raccords en PFA de 2,3 mm (dia. ext.), 3 raccords en PFA de 3,2 mm (dia. ext.), 3 connecteurs de tube en PP de 5,0 à 11,5 mm (diam. int.), 1 raccordement GL14 pour filtre d’échappement, 1 jerrycan S60/61 de 5 L en PE-HD, UN-X, 1 filtre d’échappement M avec pare-éclaboussures et indicateur de remplacement |
| Quantité | 20/Pk. |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre du filetage | S60/61 |
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Nbre de ports | 6 (3 capilares, 3 tubos) |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?