Learn More
Thermo Scientific™ Service d'analyse du tableau de bord hPSC
Code produit 18745395 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 échantillon
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18745395 1 échantillon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18745395 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A16179
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le service d'analyse hPSC Scorecard est une alternative rapide et économique à la formation de tératomes pour la vérification du potentiel de différenciation trilineaire dans les lignées de cellules souches pluripotentes humaines.
  • Une alternative rapide et économique à la formation de tératomes pour la vérification du potentiel de différenciation trilineaire dans les lignées de cellules souches pluripotentes humaines
  • Ce service tire parti de TaqMan Tableau de bord hPSC (A15872), composé de 94 éléments prédéfinis TaqMan Les tests d'expression génique (y compris les contrôles endogènes) ont été séchés dans les puits.
  • Le panel est composé de gènes associés aux stades de développement suivants : pluripotence, ectoderme, endoderme et mésoderme
Le service d'analyse hPSC Scorecard propose :
  • Livraison rapide de données – délai de traitement de quatre semaines ou moins
  • Préparation d'échantillons pratique – Envoyez simplement un culot cellulaire congelé
  • Résultats quantitatifs – comparer les scores à un ensemble de référence de lignées de cellules souches pluripotentes bien caractérisées
  • Recommandation par les pairs – cité > 240 fois dans la littérature scientifique
  • Soutien exceptionnel – un chef de projet dédié pour une communication fréquente sur le projet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 échantillon
Durée 3 semaines
Type de produit Service d'analyse du tableau de bord hPSC
Gamme de produits Appliqué Biosystems , QuantStudio
Champ Usage exclusivement réservé à la recherche
Target Audience Chercheurs en cellules souches
Espèces Humaine