Learn More
Cytiva Matériel d’emballage en verre borosilicaté HR16 / EPDM / Plastique fluoré / Caoutchouc fluoré
Tous les produits Cytiva ProduitsDescription
Le matériel d’emballage HR 16 est conçu pour emballer efficacement des colonnes haute résolution (HR) Cytiva d’un diamètre de 16 mm. Le connecteur 16/16 raccorde votre colonne HR 16 au réservoir d’emballage (un tube chromatographique HR 16/30). La tubulure à bride préliminaire est raccordée à l’embout intérieur. Le tube chromatographique scelle l’embout interne et la gaine de protection est maintenue en place par le connecteur 16/16 et l’embout externe. Les matériaux de l’emballage sont composés de plastique fluoré, de caoutchouc fluoré et de verre.
Spécification
Spécification
| Type | Équipement d’emballage |
| Hauteur (métrique) | 30 cm |
| Matériau | Verre borosilicaté / EPDM / Plastique fluoré / Caoutchouc fluoré |
| Capacité (métrique) | 75 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 16 mm |
| Comprend | 1 Tube chromatographique HR 16/30, 1 connecteur 16/16 avec joints toriques, 1 embout interne avec joint torique, 1 embout externe, 1 gaine de protection HR 16/30 avec joints toriques, 1 Tubulure à bride préliminaire de 40 cm, 1 clé |
| Pression de fonctionnement | 30 bar |
| Type de colonne | HR 16 |
| Quantité | 1/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | 16 Colonnes HR |