Learn More
Abcam Stabilisateur conjugué HRP - LifeXtend
Code produit 32113393 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32113393 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32113393 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2705481000mL
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
HRP Conjugate Stabilizer - LifeXtend (ab270548) est un système propriétaire multi-composantes qui protège les conjugués anticorps-HRP contre l’instabilité, l’attaque des microbrials et la dénaturation, garantissant ainsi les meilleures performances possibles lors des expériences réalisées à température ambiante.
HRP Conjugate Stabilizer - LifeXtend (ab270548) est un système propriétaire multi-composantes qui protège les conjugués anticorps-HRP contre l’instabilité, l’attaque des microbrials et la dénaturation, garantissant ainsi les meilleures performances possibles lors des expériences réalisées à température ambiante.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1000 mL