Learn More
Cytiva Protéine A marquée HRP
Code produit 10400325 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Conditionnement complet
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10400325 Conditionnement complet 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10400325 Fournisseur Cytiva Code fournisseur NA91201ML
 Article restreint
En stock
Protéine A conjuguée à la peroxydase de raifort pour la détection des immunoglobulines par affinité avec la région de Fc - généralement IgG de nombreuses espèces de mammifères
Pour une utilisation dans des applications d’immunodétection et d’hybridation in situ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protéine A HRP
À utiliser avec (application) Pour la détection d’immunoglobulines par affinité avec la région Fc - généralement IgG de nombreuses espèces de mammifères
Quantité Conditionnement complet