Learn More
Abcam Billes d’agarose protéase HRV14 3C (PreScission)
Code produit 32115515 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32115515 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32115515 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2868835mL
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Les billes d’agarose protéases HRV14 3C (PreScission) ab286883 (anciennement appelées #M1029) sont préparées par couplage covalent de protéase active HRV14 3C sur des billes réticulées agarose à 4 % activées.
Les billes d’agarose protéases HRV14 3C (PreScission) ab286883 (anciennement appelées #M1029) sont préparées par couplage covalent de protéase active HRV14 3C sur des billes réticulées agarose à 4 % activées.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 5 mL