Learn More
IKA™ Agitateur HS 260 basic
Code produit 10142241 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
Affichage LED
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
10142241 Affichage LED 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10142241 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003066600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3347.50€
    3113.00€ / 1 pièces
    Économisez 234.50€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cet agitateur à va-et-vient compact et plat pour les applications avec un poids d’agitation allant jusqu’à 7,5 kg. L’agitateur Basic IKA™ HS 260 offre une large gamme de combinaisons d’accessoires qui permettent d’utiliser presque toutes le
  • HS260 basic et KS260 basic
  • Réglage électronique de la vitesse et de l’heure avec affichage LED
  • Une large gamme de combinaisons d’accessoires permet d’utiliser presque toutes les formes et tailles de récipients
  • Les fixations ne sont pas incluses, veuillez commander séparément le HS260 control le KS260 control Mêmes caractéristiques que HS/KS260 basic, mais en plus :
  • L’affichage numérique permet de lire la vitesse, la fonction de minuterie et les modes de fonctionnement
  • Interface RS232
  • Toutes les fonctions peuvent être contrôlées et documentées avec labworldsoft™
  • Horloge de commutation électronique de l’heure : 0-9h59min ou fonctionnement continu (∞)
  • Avec positionnement de point final intégré (pour l’échantillonnage automatisé contrôlé par robot)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 0 à 3 000 tr/min
Alimentation électrique 45 W
Tension 220/240, 100/120
Plage de températures (métrique) 5°C à 50°C
Certifications/Conformité DIN EN 60529
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 420 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
Largeur (métrique) 360 mm
Modèle HS 260 Basic
Affichage Affichage LED
Type de plateforme Plat
Plage de durée 0 à 9,59 h, continu