Learn More
IKA™ HS 260 Control NOL
Code produit 16298191 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
16298191 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16298191 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004278600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3600.00€
    3365.60€ / 1 pièces
    Économisez 234.40€
    6% de réduction
Expédition estimée: 31-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur plat compact avec mouvement de rotation idéal pour une capacité d’agitation maximale de 7,5 kg.
  • Réglage électronique de la vitesse et de la minuterie
  • L’affichage numérique permet de lire la vitesse, la fonction de minuterie et les modes de fonctionnement
  • Horloge de commutation électronique de l’heure : 0 à 9 h 59 min ou fonctionnement continu (sans fin)
  • Toutes les fonctions peuvent être contrôlées et documentées avec le logiciel labworldsoft™
  • Version spéciale avec sens de rotation inverse sur demande
  • Une large gamme de combinaisons d’accessoires permet d’utiliser presque toutes les formes et tailles de récipients
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 10 à 300 tr/min
Tension 100/120 V, 220/240 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 50°C
Type de produit Agitateur va-et-vient
Type de prise Prise EU
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 420 x 360 x 100 mm
Affichage LCD
Plage de durée 1 à 599 min