Learn More
IKA™ Agitateur horizontal HS 501 Digital
GREENER_CHOICE
Code produit 15712337 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
15712337 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15712337 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025002982
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur orbital à profil bas avec grande surface de montage.
  • Diamètre orbital : 30 mm
  • Idéal pour tous les récipients couchés, par exemple, les entonnoirs de séparation
  • Fonctionnement continu (sans fin) même avec des charges extrêmes
  • Fonction du minuteur
  • Les fixations ne sont pas incluses, veuillez les commander séparément
  • Interfaces USB et RS232 intégrées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 15 kg
Vitesse de rotation 0 à 300 tr/min
Alimentation électrique 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W
Puissance 74 W
Type de bouchon Prise EU
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 505 x 120 x 585 mm
Poids (métrique) 26 kg
Modèle HS 501 numérique
Affichage LED à 7 segments
Comprend Intégré USB et interface RS 232