Learn More
Horst™ Câble chauffant HS
Code produit 10210402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance:
100 W
250 W
350 W
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance unitSize
10210402 100 W 1 pièce
10522892 250 W 1 pièce
10097151 350 W -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10210402 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20102
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Câble chauffant très flexible isolé par fil de verre. Le câble chauffant Horst™ HS peut être utilisé pour les très petits rayons d’enroulage.
  • Flexible
  • Très petit rayon d’enroulage
Spécification
Longueur (métrique) 1.5 m
Tension 230 V
Modèle HS
Matériau Fil de verre
Puissance 100 W
Type de produit Câble chauffant