Learn More
Horst™ Câble chauffant modèle HS
Code produit 10057001
Change view
Click to view available options
Modèle:
HMSG
HS
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation:
0,6m
1 m
4m
5m
6m
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Longueur (métrique) du cordon d’alimentation unitSize
10057001 HS 6m 1 pièce
10789442 HMSG 1 m 1 pièce
10582502 HS 0,6m 1 pièce
10332512 HS 5m 1 pièce
10007161 HS 4m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10057001 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20107
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fil chauffant tressé souple 450°C
• Isolation par fibre de verre tressée
• Fil très souple, rayon de courbure 4mm
• Idéal pour enrouler autour d'objets fins
• Section 3 à 4mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur.
Spécification
Dimensions (L x l) 6 m (L)
Dimensions (L x l x H) 6 m (L)
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HS
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 6m
Type de produit Câble chauffant