Learn More
Horst™ Câble chauffant modèle HS
Description
Fil chauffant tressé souple 450°C
• Isolation par fibre de verre tressée
• Fil très souple, rayon de courbure 4mm
• Idéal pour enrouler autour d'objets fins
• Section 3 à 4mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur.
• Isolation par fibre de verre tressée
• Fil très souple, rayon de courbure 4mm
• Idéal pour enrouler autour d'objets fins
• Section 3 à 4mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 5 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 5 m (L) |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | HS |
| Longueur (métrique) du cordon d’alimentation | 5m |
| Type de produit | Câble chauffant |