Learn More
Heathrow Scientific™ Support de rangement pour boîtes à lames de microscope de 50 et 100 emplacements
Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators ProduitsDescription
- La construction en acrylique transparent permet de voir les étiquettes sur les boîtes coulissantes.
- Disposez les cases en lignes ou en colonnes par couleur pour créer un système de codage simple.
- Capacité de 15 bacs
- Dimensions du rack : 28 x 6,7 x 9 in. L x l x H (71,1 x 17,1 x 22,8 cm L x l x H)
Spécification
Spécification
| Type | Étagère de rangement coulissante |
| Capacité de lame | 15 |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Néant |
| Couleur | Naturel |
| Compartiments | 15 |
| Contenu et stockage | Surface propre et sèche |
| Description | Support de rangement transparent pour boîtes de lames de microscope de 50 et 100 emplacements |
| L’appareil peut contenir | 15 bacs |
| Dimensions (L x l x H) | 71,1 x 17,1 x 22,8 cm (28 x 6,7 x 9 in) |
| Afficher plus |