Learn More
Abnova™ HSPB7 Recombinant Protein
Code produit p-3719530
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16178582 10 μg 10µg
16188582 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16178582 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00027129P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Numéro d’adhésion AAH06319
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 27129
Poids moléculaire 44.4
Nom HSPB7 (Human) Recombinant Protein (P01)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogène MSHRTSSTFRAERSFHSSSSSSSSSTSSSASRALPAQDPPMEKALSMFSDDFGSFMRPHSEPLAFPARPGGAGNIKTLGDAYEFAVDVRDFSPEDIIVTTSNNHIEVRAEKLAADGTVMNTFAHKCQLPEDVDPTSVTSALREDGSLTIRARRHPHTEHVQQTFRTEIKI
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène DKFZp779D0968/FLJ32733/cvHSP
Nom usuel HSPB7
Symbole de gène(s) HSPB7
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution