Learn More
Horst™ Conducteur chauffant flexible modèle HSS
Code produit 10280062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,6 m (L)
10 Lm
1 m (L)
2 m (L)
3 m (L)
4 m (L)
5 m (L)
6 m (L)
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10280062 0,6 m (L) 1 pièce
10648852 10 Lm 1 pièce
10097071 1 m (L) 1 pièce
10097081 2 m (L) 1 pièce
10240112 3 m (L) 1 pièce
10532512 4 m (L) 1 pièce
10478261 5 m (L) 1 pièce
10210212 6 m (L) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10280062 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.64€
    72.50€ / 1 pièces
    Économisez 51.14€
    41% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fil chauffant haute protection 450°C
• Isolation par fibre de verre avec blindage
• Section 3,5 à 4,5mm
• Rayon de courbure 6mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m sans prise.
Spécification
Dimensions (L x l) 0,6 m (L)
Dimensions (L x l x H) 0,6 m (L)
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HSS
Type de produit Conducteur chauffant flexible