Learn More
Horst™ Conducteur chauffant flexible modèle HSS
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l) | 4 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 4 m (L) |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | HSS |
| Type de produit | Conducteur chauffant flexible |