Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 30 °C à 110 °C, alliage d'aluminium
Description
Forme : Carrée ; Dimensions : 11,8 x 11,8 in.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Dimensions | 11,8 x 11,8 in |
| max. (métrique) | 30°C à 110°C |
| Poids (impériale) | 24.3 lb. |
| Poids (métrique) | 11 kg |
| Puissance | 1 000 w |
| Alimentation électrique | 230 V, 1150 W |
| Forme | Carré |
| Tension | 230 V |
| Type | Plaque chauffante |