Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 50 °C à 300 °C, alliage d'aluminium
Code produit 10008930
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Alliage d’aluminium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Conditionnement
10008930 Alliage d’aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10008930 Fournisseur Gestigkeit Harry™ Code fournisseur HT02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.30€
    1108.13€ / 1 pièces
    Économisez 652.17€
    37% de réduction
Expédition estimée: 12-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Carrée, Dimensions : 11,8 x 11,8 in.
Forme : Carrée ; Dimensions : 11,8 x 11,8 in.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Dimensions 11,8 x 11,8 in
max. (métrique) 50°C à 300°C
Poids (impériale) 24.3 lb.
Poids (métrique) 11 kg
Puissance 1 800 w
Alimentation électrique 230 V, 1800 W
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante