Learn More
BTX™ HT Plaque d'électroporation à 96 puits
Code produit 15477310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille (métrique) de l’écart:
2 mm
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille (métrique) de l’écart Conditionnement
15477310 2 mm 1 pièce
15487310 4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477310 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 450450
Expédition estimée: 12-01-2027
HT Plaque d'électroporation à 96 puits pour utilisation avec ECM 630 et ECM 830 Systèmes d'électroporation.
  • Plaque d’électroporation jetable à 96 puits
  • 2 mm d’espace
  • 100 μl
  • Revêtu
  • 1 plaque
Spécification
Format 96 puits
À utiliser avec (application) Transfection de cellules de mammifères, transformation de bactéries et de levures, sélection de bibliothèques de pARNi et d’ADNc
À utiliser avec (équipement) ECM 630 HT , ECM 830 HT , Gemini X2 HT , Systèmes d'électroporation à 96 puits
Gamme de produits BTX Électroporation
Type de produit Consommables pour électroporation
Description Plaque d'électroporation jetable à 96 puits, espacement de 2 mm, 100 μl, Revêtement, 1 plaque
Chambre d’électroporation Plaque d’électroporation à 96 puits
Quantité 1 de chaque
Taille (impériale) de l’espace 0,078 in
Taille (métrique) de l’écart 2 mm
Volume (métrique) 100 μL (En activité)
Stérilité Stérile
Type de connexion Fiche banane vers broche
Pulse Form Onde à décroissance exponentielle, onde carrée
Compatibilité à haut débit Oui