Learn More
BTX™ HT Plaque d'électroporation à 96 puits
Description
- Plaque d’électroporation jetable à 96 puits
- 2 mm d’espace
- 100 μl
- Revêtu
- 1 plaque
Spécification
Spécification
| Format | 96 puits |
| À utiliser avec (application) | Transfection de cellules de mammifères, transformation de bactéries et de levures, sélection de bibliothèques de pARNi et d’ADNc |
| À utiliser avec (équipement) | ECM 630 HT , ECM 830 HT et Gemini X2 HT Systèmes d'électroporation |
| Gamme de produits | BTX Électroporation |
| Type de produit | Consommables pour électroporation |
| Description | Plaques d'électroporation jetables à 96 puits, espacement de 4 mm, 200 μl, 1 plaque |
| Chambre d’électroporation | Plaque d’électroporation à 96 puits |
| Quantité | 1 de chaque |
| Taille (impériale) de l’espace | 0,15 in |
| Taille (métrique) de l’écart | 4 mm |
| Afficher plus |