Learn More
Applied Biosystems™ Nettoyage des produits PCR à haut débit HT ExoSAP-IT™
Description
- Nettoyage par PCR à un tube : ajoutez le réactif HT ExoSAP-IT directement au produit PCR
- Précision exceptionnelle : obtenez des données de haute qualité, même avec des lectures longues
- 10 % de récupération d’échantillons : aucune perte de produits de PCR quelle que soit la taille du fragment
- Simple, en une seule étape : remplace les étapes multiples et le temps perdu inhérents aux microbilles ou aux colonnes
- Traitement à haut débit : encore plus rapide pour obtenir une formulation à faible viscosité, permettant ainsi un pipetage robotisé
- Évolutif : traite les volumes de réaction de 5 μl à 5 l
- Emballage pratique : disponible en bandes à 8 tubes et à 12 tubes sur une plaque à 96 puits
- Stable à 25°C pendant 8 heures : conserve l’activité fonctionnelle complète et stable à 45°C pendant une semaine
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 45°C (une semaine) |
| Description | Nettoyage de produits PCR, étape unique, traitement à haut débit, évolutif, spécialement conçu pour les exigences uniques des plateformes automatisées à haut débit et des pipettes multicanaux. |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Nbre de réactions | 480 réactions |
| Type de produit | Nettoyage de produits de PCR |
| Quantité | 1 de chaque |