Learn More
Applied Biosystems™ Réactif de nettoyage des produits PCR haut débit HT ExoSAP-IT™ Fast
Code produit 15583687
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 000 réactions
23 040 réactions, 48 barrettes de 8 tubes
5 760 réactions, 12 barrettes de 8 tubes
5 000 réactions
Bande de 480 réactions, 8 tubes
Conditionnement:
1000 réactions
23040 réactions
480 réactions
5000 réactions
5760 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
15583687 1 000 réactions 1000 réactions
15553687 Bande de 480 réactions, 8 tubes 480 réactions
15563687 5 760 réactions, 12 barrettes de 8 tubes 5760 réactions
15503697 23 040 réactions, 48 barrettes de 8 tubes 23040 réactions
15513697 5 000 réactions 5000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15583687 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 785951000RXN
Élimination des amorces et des dNTP en excès. N’interfère pas avec les applications en aval Idéal pour le nettoyage de produits PCR à haut débit à l’aide de plateformes de manipulation de liquides et de pipettes multicanaux.
  • Mélange d’exonucléase I et de phosphatase alcaline de crevette pour l’élimination enzymatique des amorces et des dNTP en excès après une réaction PCR
  • Nettoyage par PCR à un tube
  • Protocole raccourci de 14 minutes
  • Plusieurs formats d’emballage (flacons, barrettes à 8 tubes, plaques à 96 puits) garantissent une simplicité d’utilisation et une flexibilité dans la conception expérimentale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à −20°C. Stable pendant 1 mois à 4°C
Nbre de réactions 1 000 réactions
Quantité 2 mL