Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Septa en silicone HT Science
Code produit 15298613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
Conditionnement:
24 pièces
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15298613 11,5 mm 25 pièces
15208623 12,5 mm 24 pièces
15288613 9 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15298613 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 041899
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matériau optimisé pour le ressuage et la température
  • Septa optimisé pour le ressuage et la température
  • Joint fiable contre la pression du gaz vecteur dans l’entrée
  • Pas de ressuage ni de contamination dans le système GC
  • Température de fonctionnement maximale de 400°C (330&
Spécification
Type HT
Diamètre (métrique) interne 11,5 mm
Quantité 25/boîte