Learn More
Trajan™ Septa HT GC
Code produit 12975721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9,5 mm
11 mm
17 mm
Quantité:
100/boîte
25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Quantité Conditionnement
12975721 11 mm 25/boîte 25 pièces
12925731 9,5 mm 25/boîte 25 pièces
12905731 17 mm 25/boîte 25 pièces
12796377 9,5 mm 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12975721 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 041898
Expédition estimée: 27-11-2026
Le septa HT GC est un matériau optimisé pour le ressuage et la température
  • Septa optimisé pour le ressuage et la température
  • Joint fiable contre la pression du gaz vecteur dans l’entrée
  • Pas de ressuage ni de contamination dans le système GC
  • Température de fonctionnement maximale de 400°C (330&
Spécification
Type de produit HT Septa GC
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Température (métrique) Max 400°C
Matériau Silicone BTO
Quantité 25/boîte