Learn More
Supplément HT (50X)
GREENER_CHOICE
Code produit 11544476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11544476 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11544476 Fournisseur Gibco Code fournisseur 41065012
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Supplément HT (50X)
Le supplément HT Gibco™ est un mélange liquide d’hypoxanthine de sodium (5 mM) et de thymidine (0,8 mM). Le milieu supplémenté par du HT convient pour le sauvetage après sélection afin de surmonter les effets de l’aminoptérine intracellulaire résiduelle. Une fois que la voie de biosynthèse de novo pour les nucléosides a été ré-établie, la supplémentation de HT peut être arrêtée.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le supplément HT Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au supplément HT Gibco™ fabriqué dans notre installation de Grand Island (11067-030). Cette installation est homologuée par la FDA comme Fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Concentration 50X
Forme Liquide
Type de produit Supplément HT
Stérilité Stérilisation par filtration
pH 9 à 11
Quantité 100 ml