Learn More
Electrothermal™ Bandes chauffantes en fibre de verre série HT9
Code produit 15379983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
61 cm
122 cm
183 cm
244 cm
366 cm
488 cm
732 cm
Puissance:
100 W
200 W
300 W
400 W
600 W
800 W
1 200 W
Conditionnement:
1 pièce
12ft
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Puissance Conditionnement
15379983 366 cm 600 W 12ft
11572734 61 cm 100 W 1 pièce
11542734 122 cm 200 W 1 pièce
11532734 183 cm 300 W 1 pièce
11552734 244 cm 400 W 1 pièce
11941721 488 cm 800 W 1 pièce
15561620 732 cm 1 200 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15379983 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 3622010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00€
    608.28€ / 12ft
    Économisez 56.72€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Pour le chauffage de colonnes, de tuyaux, de vannes et de lignes de transfert, en particulier lorsque les applications doivent être observées. Les rubans chauffants en fibre de verre série HT9 Electrothermal™ peuvent être appliqués sur des tuyaux mé
Pour le chauffage de colonnes, de tuyaux, de vannes et de lignes de transfert, en particulier lorsque les applications doivent être observées.Les bandes chauffantes en fibre de verre Electrothermal™ série HT9 peuvent être appliquées sur des tuyaux e
  • Fabriqué avec un élément enroulé sur un noyau en fibre de verre et recouvert d’une gaine externe en fibre de verre tressée et d’un fil de terre tressé sous la gaine extérieure.
  • Disponibles en différentes longueurs pour une large gamme de températures allant jusqu’à 450°C.
  • L’utilisation d’un contrôleur d’énergie ou de température est recommandée. (Les contrôleurs nécessitent d’être connectés à la bande chauffante par câblage rigide : voir les téléchargements pour connaître les instructions).
  • Recommandé pour les applications à puissance élevée
  • Le cordon est enroulé en spirale autour du tube chauffé pour obtenir une concentration de puissance, au niveau de la charge en surface, pouvant atteindre 0,62 W/cm2
  • Chargement linéaire : 164 W/m (50 W/pi)
  • Conducteur flexible isolé non chauffé à chaque extrémité (9 cm)
  • Largeur d’environ 25 mm
  • À utiliser uniquement à sec.
  • Il est recommandé d’utiliser un contrôleur MC227 à 1 voie, un contrôleur MC228X1 à 1 voie ou un contrôleur numérique MC810B.
Spécification
Longueur (métrique) 366 cm
Tension 230 V
Puissance 600 W
Largeur (métrique) 25mm
max. (métrique) 450°C