Learn More
Velp Scientifica™ Unité d’hydrolyse HU 6
BIOPHARMA
Code produit 17118924 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 échantillons
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
17118924 6 échantillons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17118924 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F30300150
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une unité d’hydrolyse pratique, fiable et sûre pour la préparation des échantillons avant l’extraction pour la détermination totale des graisses. Possibilité de traiter jusqu’à six échantillons à la fois pour une productivité maximale.
  • Les échantillons sont chauffés dans des tubes à essai dans un bain à sec en aluminium pour assurer l’homogénéité thermique
  • L’hydrolyse est effectuée dans un environnement acide (acide chlorhydrique 4M) et dans certains cas également dans un environnement basique (20 % p/v d’ammoniac) pendant ∼ 60 minutes à 170°C
  • L’échantillon hydrolysé est ensuite filtré dans un creuset en verre et lavé à l’eau déionisée chaude pour éliminer les traces d’acide chlorhydrique
  • HU 6 est fourni avec une pompe à vide qui assure la sécurité grâce à la réduction des vapeurs d’acide
  • Le creuset en verre contenant l’échantillon hydrolysé et lavé est séché au four avant d’être placé dans un dessiccateur
  • Le creuset est transféré directement à l’unité d’extraction par solvant SER 158 et SER 148 pour éviter toute perte d’échantillon possible et assurer l’exactitude de la mesure
  • Filtration et rinçage efficaces de 3 ou 6 échantillons en parallèle
  • Les vannes permettent d’interrompre de façon sélective le vide dans chaque position, ce qui accélère le processus de filtration
  • Plage de températures : Température ambiante jusqu’à 200°C
Spécification
Description Matériel nécessaire : Kit de verrerie à 3 positions, porte-creuset SER 148 et porte-creuset SER 158
Capacité 6 échantillons
Matériau Acier inoxydable peint à l’époxy
Comprend Sable en verre (2 kg), Celite 545 (1 kg)
Certifications/Conformité Déclaration de conformité CE
Hauteur (métrique) 230 mm
Longueur (métrique) 130 mm
Largeur (métrique) 420 mm
Poids (métrique) 14 kg