Description
- La station d’amarrage offre des options d’installation flexibles.
- Il peut être placé sur le laboratoire établi, fixé sur un mur ou fixé à une tige de support.
- Cela vous permet de positionner exactement là IKA HUB où il est nécessaire dans votre flux de travail.
- Dispose d’une interface Ethernet (RJ45) et d’un port USB-C.
- Les deux interfaces permettent une connexion directe au logiciel de laboratoire Labworldsoft™6.
- Permet de lire les paramètres du processus, d’automatiser les flux de travail et de stocker en toute sécurité les données expérimentales.
- Soutient un environnement de laboratoire entièrement numérisé et efficace.
Spécification
Spécification
| Type | USB Dongle |
| À utiliser avec (équipement) | Station d’accueil pour IKA HUB 0020123598 |
| Interface | USB-C |
| Dimensions (P x L x H) | 98 x 133 x 130 mm |
| Poids (métrique) | 1.2 kg |
| Tension | 5 V |
| Couleur | Noir |