Learn More
IKA™ Hula Dancer Basic
Tous les produits IKA Produits
Code nomenclature Nacres: NB.73
Click to view available options
Vitesse de rotation:
2 800 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Agitateur orbital puissant
- Boîtier robuste pour une grande stabilité
- Diamètre d’agitation de 4,5 mm
- Permet une charge maximale de 100 g
- Vitesse fixe de 2800 tr/min
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Sans substance causant des dommages à l'environnement
- Non toxique
- Sans danger pour la couche d'ozone
- Recyclable
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 2 800 tr/min |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz, 9,5 W |
| Type de produit | Agitateur orbital |
| Dimensions (L x l x H) | 123 x 42 x 123 mm |
| Poids (métrique) | 0,7 kg |
| Description | Hula Dancer basic |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Soldes de fin d'année sur les équipements
Ne manquez pas nos soldes de fin d'année : économisez jusqu'à 50% sur les équipements, instruments et services de laboratoire haut de gamme.Code promotionnel: 24121Expire: 2025-12-20
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IKA™ Hula Dancer Basic >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu