Learn More
Thermo Scientific™ Mélangeur d’échantillons HulaMixer™
Code produit 10548425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10548425 Tubes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10548425 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15920D
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mélangeur d’échantillons HulaMixer™
Le mélangeur d’échantillons HulaMixer™ offre une solution de mélange d’échantillons flexible, robuste et facile à utiliser, que vous travailliez avec des cellules, des protéines, des acides nucléiques ou tout autre échantillon liquide nécessitant un mélange. Le mélangeur d’échantillons HulaMixer peut tourner de trois façons différentes et offre une plage de vitesse variable de 1–100 tr/min. C’est le mélangeur de choix à utiliser avec les microbilles magnétiques Dynabeads™.
  • Réglable — plage de vitesse de 1–100 tr/min.
  • Flexible — combiner la rotation orbitale (basculement), la rotation réciproque (inclinaison) et la vibration (vortex) pour obtenir le mouvement et le mélange souhaités
  • Polyvalent — deux plateformes différentes sont fournies pour correspondre à une variété de tubes (0,5 ml—50 ml)
  • Peut être utilisé en chambre froide, sur la paillasse ou dans l’incubateur
    La fiabilité des résultats dépend d’un mélange adéquat
    La cohérence des résultats avec les technologies de séparation à base de microbilles magnétiques Dynabeads dépend de l’exhaustivité du mélange. Le mélangeur d’échantillons HulaMixer offre des options de vitesse et de mouvement variables pour tout, des procédures d’isolement cellulaire à la purification des acides nucléiques, l’isolement des protéines, les applications microbiologiques ou tout autre mélange non Dynabeads dont vous avez besoin. L’utilisation simultanée du mélangeur d’échantillons HulaMixer avec les produits Dynabeads permet de garantir des résultats plus reproductibles et une pureté, récupération et viabilité élevées.
    Mélangeur d’échantillons facile à utiliser
    En plus du manuel d’instructions, nous proposons un guide rapide laminé qui décrit comment contrôler les fonctions de base du mélangeur d’échantillons HulaMixer. Avec des réglages de mélange flexibles et une plage de températures opérationnelles allant de +4°C à +40°C, le mélangeur d’échantillons HulaMixer peut être utilisé dans la chambre froide, sur la paillasse ou dans l’incubateur—quelle que soit la tâche de mélange.
    En savoir plus sur les produits Dynabeads
  • Trouvez des produits de microbilles magnétiques Dynabeads pour une vaste gamme d’applications.
  • Trouvez des aimants pour les séparations Dynabeads.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Angle de rotation 1 à 90°
    Vitesse de rotation 1 à 100 tr/min
    Tension 120 V
    Plage de températures (métrique) 4°C à 40°C
    Ampérage 0,5 A
    Capacité Tubes
    Type de produit Mélangeur d’échantillons
    Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA)
    Plage de températures (impériale) 39,2°F à 104°F
    Modèle Mélangeur d’échantillons HulaMixer™
    À utiliser avec (équipement) Agitateurs d’échantillons Dynabeads™
    Gamme de produits HulaMixer
    Plage de durée 0 à 250 s
    Quantité 1 unit